Key Documents
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
동의어(들):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
white
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
BRAND 780770
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Applications: -196 °C to +121 °C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG