material
polypropylene
특징
Holds 96 x 1.2 mL tubes
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 781566
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes and rack are autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285. Cover mat / strips (TPE) not autoclavable. Tubes, racks, and lids can withstand temperatures as low as –80 °C. The seal of the tubes is pressure-tested. Thanks to the stable connection between the mounting plate and the racks, the stackable SBS racks are especially well-suited for use with robots and other automated dispensing systems. Coded tubes (A1 – H12) and rack sides suitable for barcode labels simplify sample organization.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.