주요 문서
BR90448
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 350 mL, D × H 70 mm × 95 mm
동의어(들):
PTFE, Sampling dippers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104118
NACRES:
NB.51
material
PTFE
제조업체/상표
BRAND 90448
깊이 × 높이
70 mm × 95 mm
용량
350 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)