주요 문서
C112100
Sigma-Aldrich
cis,cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H6(CO2H)4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
powder
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
InChI key
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)