추천 제품
Grade
technical grade
분석
85% (mixture of cis & trans)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
It can also be used to prepare analogs of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, hexoses[4] and pseudo-indoxyl derivatives.[5]
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup