주요 문서
CLS1367160
Corning® narrow mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square bottle
캡 크기
28-400
특징
autoclavable
cap
graduations
포장
pack of 12 ea
case of 48 ea
제조업체/상표
Corning 1367-160
bottle neck diam.
~72 mm
용량
160 mL
직경 × 높이
44 mm × 150 mm
피팅
28
일반 설명
Narrow mouth bottle for general storage of solutions and tissue culture work. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)