material
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap: no
제조업체/상표
Corning 1595-2X
재고 정보
not available in EU
용량
9,500 mL
직경 × 높이
187 mm × 470 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.