Merck
CLS1700100
Corning® coliform water test sample container, sterile
with sodium thiosulfate tablet, 120 mL polypropylene bottle, graduated, sterile, 100/cs
동의어(들):
sterile sample bottles
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
Corning® coliform water test sample container, sterile, with sodium thiosulfate tablet, 120 mL polypropylene bottle, graduated, sterile, 100/cs
packaging
case of 100
pack of 100
manufacturer/tradename
Corning 1700-100
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Features and Benefits
  • Corning® coliform water test sample container, sterile, is used in the drinking water testing for the presence of coliform bacteria and other microbiological contaminants.
  • Pure polypropylene with Capacity: 120 mL total capacity.
  • Provided with a lid to reduce the chance of contamination.
  • Locking arrow assures sterility has not been compromised.
  • Inclusive of a sodium thiosulfate tablet in container.
  • Leak proof.
General description
  • Well defined EPA Fill Line for 100 mL
  • Reinforced custody string
  • Large thumb tabs to reduce contamination and ease for opening
  • 2 thumb taps on either side of the locking mechanism
  • 1 in. headspace between water level and underside of closed lid
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)