주요 문서
CLS2480200
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
동의어(들):
laboratory condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/38
제조업체/상표
Corning 2480-200
자켓 길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1