주요 문서
CLS31770125C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 40-60 μm
동의어(들):
Corning® 31770
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
특징
cap
fritted
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 31770-125C
용량
125 mL
직경 × 높이
38 mm × 248 mm
공극 크기
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
12mm diameter fritted cylinder.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)