문서
CLS3740S
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 50 mL , to top of siphon
동의어(들):
Corning® 3740
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
female joint ST/NS34/45
male joint ST/NS24/40
제조업체/상표
Corning 3740-S
용량
50 mL , to top of siphon
챔버 I.D. × 높이
29 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.