material
borosilicate glass
short
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 4320A-50
재고 정보
not available in EU
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- PYREX® round-bottom boiling flasks are routinely used in various laboratory applications.
- Manufactured from low expansion borosilicate glass that provides better clarity, strength, heat, and chemical resistance even in the most demanding laboratory conditions.
- Precise wall thickness ensures optimal thermal transfer and provides mechanical strength for greater shock resistance.
- Chemically durable, these flasks are ideal for contamination-free results.
- The normal working temperature for PYREX® boling flasks is 230 °C.
With full length joints, and short necks.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.