material
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
경부 나사산 크기
38-430
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 4985-1L
부피 측정 범위
250-1,000 mL
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.