Key Documents
CLS53411L
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 1,000 mL
동의어(들):
conical flasks, filtering flask, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
narrow-mouth
마개 크기
8
무균
non-sterile
특징
closure type Rubber stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5341-1L
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.