주요 문서
CLS536025
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 25 mL
동의어(들):
conical flasks, Corning® 5360
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
narrow-mouth
마개 크기
3
무균
non-sterile
특징
closure type ground joint or rubber stopper
포장
case of 18
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5360-25
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)