material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
특징
autoclavable
cap
포장
case of 4 ea
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 61626-1L
bottle neck diam.
~71.5 mm
용량
1000 mL
직경 × 높이
101 mm × 225 mm
피팅
45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These heavy duty PyrexPlus round bottles have a protective PVC coating to help prevent glass from shattering and reduces spills. Bottles are autoclavable at 121°C and resistant to thermal shock. Bottles have GL45 threaded necks and come with autoclavable, one-piece, teal colored polypropylene plug seal caps with drip-free pouring rings. Glass bead indicates full capacity line. Teal enameled graduations and marking spot.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.