Key Documents
CLS69471LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 1,000 mL
동의어(들):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-mouth
무균
non-sterile
특징
closure type lid
포장
case of 4
제조업체/상표
Corning 6947-1LBO
재고 정보
not available in EU
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flange is finely ground for a tight seal.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.