주요 문서
CLS7036025
Pyrex® VISTA filter flask
capacity 25 mL
동의어(들):
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 70360
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
무균
non-sterile
특징
closure type ground joint or rubber stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70360-25
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These small filtering flasks are recommended for microchemical use. All flasks have permanent blue enamel marking spots.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)