주요 문서
CLS70582X
Pyrex® disposable graduated bacteriological pipette, sterile
volume 2.2 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
Pyrex
설명
plugged
제조업체/상표
Corning 7058-2X
부피 측정 범위
2.2 mL
용량
2.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This pipet is very convenient when duplicate platings are to be made on the same medium or for plating differential medium for the determination of gram-negative bacteria, mold and yeast, or total plate count. Both sizes are designed for gravity feed (blow-out is not required).
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)