Key Documents
CLS7080015
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 15 mm × 125 mm
동의어(들):
Corning® 70800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70800-15
직경 × 길이
15 mm × 125 mm
용적
14 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.