주요 문서
CLS790025
Pyrex® Folin-Wu digestion tube
volume 50.0 mL, accuracy: 0.4 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm
동의어(들):
Corning® 7900
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
round bottom tube
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 7900-25
부피 측정 범위
50.0 mL, accuracy: 0.4 mL
O.D. × L
25 mm × 200 mm
일반 설명
Fabricated from specially selected tubing for product durability. Engraved white-filled graduations at 25 and 50 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)