주요 문서
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
동의어(들):
Corning® 8101
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 8101-50
O.D. × L
28 mm × 135 mm
용량
50 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)