material
borosilicate glass
conical bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8160-100
O.D. × L
38 mm × 200 mm
용량
100.0 mL
색상
clear
일반 설명
In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products. White graduations upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL; from 0.5 mL to 2 mL in divisions of 0.1 mL; from 2 mL to 3 mL in divisions of 0.2 mL; from 3 mL to 5 mL in divisions of 0.5 mL; from 5 mL to 10 mL in divisions of 1 mL; from 10 mL to 25 mL in divisions of 5 mL and at 50, 75 and 100 mL.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.