주요 문서
CLS842450
Pyrex® round-bottom centrifuge tube
capacity 50 mL, O.D. × L 29 mm × 133 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cap (#13 Pennyhead Stopper)
conical bottom tube
무균
non-sterile
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 8424-50
재고 정보
not available in EU
O.D. × L
29 mm × 133 mm
용량
50 mL
일반 설명
With pennyhead stopper.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)