주요 문서
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloroanthraquinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H6Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
277.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
201.5-203 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
InChI key
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)