주요 문서
D58406
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.04
Beilstein:
775667
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97%
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
83-84 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
InChI key
SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
William C Jolin et al.
Environmental science & technology, 50(15), 8196-8204 (2016-07-06)
Column chromatography was evaluated as a method to obtain organic cation sorption isotherms for environmental solids while using the peak skewness to identify the linear range of the sorption isotherm. Custom packed HPLC columns and standard batch sorption techniques were