material
round transparent borosilicate glass bottle
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
Kimble® 14396-100
보틀(bottle) 용량
(100 mL)
피팅
GL 45 neck
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GL 45 Media Bottles ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents.
- Enhanced graduations and marking spot made with chemically resistant white enamel paint
- 30 mm ID opening
- Autoclavable
- Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps
- Replaceable clear (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.