주요 문서
DWK73662-16
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (16 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
red polypropylene cap
무균
non-sterile
포장
case of 1000 ea
제조업체/상표
Kimble® 73662-16
캡 직경
(16 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
특징 및 장점
• Autoclavable• Color coded
법적 정보
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)