Key Documents
E47247
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-pyridylacetate
98%
동의어(들):
Ethyl 2-pyridineacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
Beilstein:
123817
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and