분석
96%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Akr1b1(24192)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable