Key Documents
GF25694815
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 50g, 50micron max. particle size, atomized condition
동의어(들):
CU066050
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
형태
powder
제조업체/상표
Goodfellow 256-948-15
중량
50 g
최대 입자 크기
50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.