주요 문서
GF30258491
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.05mm diameter, hard
동의어(들):
FE205116
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 302-584-91
길이 × 직경
50 m × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)