주요 문서
GF43275584
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
500m wire, 0.25mm diameter, hard
동의어(들):
CO125140
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101712
NACRES:
NA.23
형태
wire
제조업체/상표
Goodfellow 432-755-84
길이 × 직경
500 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)