주요 문서
GF46504087
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2000m wire, 0.1mm diameter, hard
동의어(들):
CU075119
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
31152304
NACRES:
NA.23
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 465-040-87
길이 × 직경
2000 m × 0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)