주요 문서
GF51094829
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50 x 50mm size, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
동의어(들):
CU020300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102010
NACRES:
NA.23
형태
foil (half hard)
제조업체/상표
Goodfellow 510-948-29
크기 × 두께
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)