H3253
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid
≥97% (HPLC)
๋์์ด(๋ค):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
≥97% (HPLC)
SMILES string
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.