Key Documents
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
NACRES:
NB.79
material
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
특징
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
파라미터
-10-100 °C temp. range
직경
12 mm
침적 깊이
20 mm
pH
0-14
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.