주요 문서
JKA7032
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
동의어(들):
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
양식
liquid
분자량
average Mn 2,000
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 808 (2014)
문서
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.