주요 문서
JKP12003
Sigma-Aldrich
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
동의어(들):
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)12H
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
제품명
mPEG12-OH,
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)