문서
L186023
2-AMINO-4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(3-PYRIDINYLMETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
430.467
MDL number:
기타 정보