주요 문서
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
동의어(들):
alpha-Methylcinnamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=C(CH3)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
Beilstein:
2042546
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
InChI key
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)