주요 문서
M42505
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI key
IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)