Merck
M78208
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
98%
동의어(들):
2-Picoline-6-carboxaldehyde
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO
CAS 번호:
Molecular Weight:
121.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-359-8
Beilstein/REAXYS Number:
107476
MDL number:
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 98%
InChI key
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-5H,1H3
SMILES string
Cc1cccc(C=O)n1
assay
98%
form
crystals
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sakthi Raje et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(11), 1458-1466 (2018-04-01)
Koneramines (LR OR', R=Ph or Ts; R'=Me, iPr) and their complexes were found to emerge from the system of pyridine-2-carboxaldehyde and N-phenyl/tosylethylenediamine when a primary or secondary alcohol was used as solvent. Imidazolidinylpyridines (LR , R=Ph or Ts) became major
Muniyandi Sankaralingam et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(22), 7181-7193 (2017-04-19)
A series of Ni(ii) complexes of the types [Ni(L)(CH