material
colorless tube
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-5-500-HW-7
파라미터
500 MHz frequency
길이
7 in.
직경
5 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
1.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.