material
colorless tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Norell S-5-500-SQTZ-8
파라미터
500 MHz frequency
길이
8 in.
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.77 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Norell Suprasil EPR tubes are recommended for UV catalyzed reactions in the region at and above 190 nm (90% T @ 190 nm). They provide greater reduction of background noise than natural quartz and are used primarily in studies where greater signal sensitivity is needed. Suprasil EPR tubes are also useful for Boron NMR (<0.01 ppm Boron) spectroscopy.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.