material
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
특징
disposable
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Norell S-3-HT-8
길이
8 in.
챔버
0.040 mm
직경
3 mm
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.58 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The high-throughput NMR tubes are ideal for reducing salt effects when running buffered solutions for bio-samples. They are made from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass for reproducibility and durability, and are specially designed for one time use for routine NMR.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.