주요 문서
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.664 (lit.)
bp
324-325 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
InChI key
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)