문서
PH004929
1-{10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl}ethanone
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H22N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
326.464
MDL number:
기타 정보