문서
PH011567
1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H21N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
291.353
MDL number:
기타 정보