material
Hypalon®
크기
10 (for 8 in. ports)
특징
reusable
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Plas-Labs 800GH-10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
법적 정보
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.